(±)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9006-100G
A9006-1KG
A9006-500G
SIALA9006-100GEA
30.4
EUR
SIALA9006-100G
SIALA9006-1KG
SIALA9006-500G
(±)-Asparaginsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Asparaginsäure
Formel:
C₄H₇NO₄ Molecular Weight: 133.10 g/mol |
MDL:
MFCD00063083 CAS-Nummer: 617-45-8 EINECS: 210-513-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...