Methyl-5-chlorsalicylat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
RF01268.1 RF01268EA
MAYBRF01268.1EA 0 EUR
MAYBRF01268.1 MAYBRF01268EA
Methyl-5-chlorsalicylat
Methyl-5-chlorsalicylat
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,60 g/mol
MDL: MFCD00016461
CAS-Nummer: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5