Ethyl-2-methylnicotinat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-methylnicotinate
L03256.06 L03256.14
L03256.06EA 71 EUR
L03256.06 L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinat ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinat
Purity: 97% CAS No.: 1721-26-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Recognizable Boiling Point: 107-108°/13mm Beilstein Reference: 118200 MDL No.: MFCD00006336
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 102 °C (215 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006336
CAS-Nummer: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4