Rhodium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204226-1G 204226-500MG
SIAL204226-1GEA 817 EUR
SIAL204226-1G SIAL204226-500MG
Rhodium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III) oxide
Formel: O₃Rh₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
MDL: MFCD00011205
CAS-Nummer: 12036-35-0
EINECS: 234-846-9