1-Brom-4-methoxynaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0651-5G OT-0651-1G
COBBOT-0651-5GEA 181 EUR
COBBOT-0651-5G COBBOT-0651-1G
1-Brom-4-methoxynaphthalin
1-Bromo-4-methoxynaphthalene
Formel: C₁₁H₉BrO
Molecular Weight: 237,0926 g/mol
MDL: MFCD00155144
CAS-Nummer: 5467-58-3