5-Brom-4-isooctylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-4-(6-methylheptyl)pyrimidine
HC-6114-5G
HC-6114-1G
COBBHC-6114-5GEA
451
EUR
COBBHC-6114-5G
COBBHC-6114-1G
5-Brom-4-isooctylpyrimidin
5-Brom-4-isooctylpyrimidin
Formel:
C₁₂H₁₉BrN₂ |
MDL:
MFCD09800941 CAS-Nummer: 951884-24-5 |