5-Brom-4-ethylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6076-5G
HC-6076-1G
COBBHC-6076-5GEA
768
EUR
COBBHC-6076-5G
COBBHC-6076-1G
5-Brom-4-ethylpyrimidin
5-Bromo-4-ethylpyrimidine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0372 g/mol |
MDL:
MFCD09800935 CAS-Nummer: 951884-36-9 |