5-Brom-4-pentylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6075-5G HC-6075-1G
COBBHC-6075-5GEA 451 EUR
COBBHC-6075-5G COBBHC-6075-1G
5-Brom-4-pentylpyrimidin
5-Bromo-4-pentylpyrimidine
Formel: C₉H₁₃BrN₂
MDL: MFCD09800934
CAS-Nummer: 951884-34-7