2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2706-5G
BB-2706-1G
COBBBB-2706-5GEA
1470
EUR
COBBBB-2706-5G
COBBBB-2706-1G
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BBrFO₂ |
MDL:
MFCD06659867 CAS-Nummer: 850568-01-3 |