2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Bromo-6-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
BB-5009-1G
BB-5009-5G
COBBBB-5009-1GEA
102
EUR
COBBBB-5009-1G
COBBBB-5009-5G
2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BBrFO₂ Molecular Weight: 232.8400 g/mol |
MDL:
MFCD09800874 CAS-Nummer: 957121-09-4 |