N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF672.5 008406-5G 008406-25G 008406-1G 008406-10G
CHMPCFF672.5EA 268 EUR
CHMPCFF672.5 FLUO008406-5G FLUO008406-25G FLUO008406-1G FLUO008406-10G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MDL: MFCD00052908
CAS-Nummer: 1692-79-1