N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF673.5 008407-5G 008407-25G
CHMPCFF673.5EA 268 EUR
CHMPCFF673.5 FLUO008407-5G FLUO008407-25G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
MDL: MFCD00052886
CAS-Nummer: 40832-82-4