4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H28405.14
H28405.06
H28405.14EA
194
EUR
H28405.14
H28405.06
4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 13790-39-1
Molecular Formula: C10H9ClN2O2
Formula Weight: 224.65
Melting Point: 184-187°
MDL No.: MFCD01570172
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 224,65 g/mol Schmelzpunkt: 184…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570172 CAS-Nummer: 13790-39-1 |