4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF97.1 017085-5G 017085-1G
CHMPCFF97.1EA 508 EUR
CHMPCFF97.1 FLUO017085-5G FLUO017085-1G
4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 224,65 g/mol
MDL: MFCD01570172
CAS-Nummer: 13790-39-1