3-Methyl-2-thiophencarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1303-25G
HI-1303-5G
COBBHI-1303-25GEA
0
EUR
COBBHI-1303-25G
COBBHI-1303-5G
3-Methyl-2-thiophencarbonitril
3-Methyl-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₆H₅NS |
MDL:
MFCD00052086 CAS-Nummer: 55406-13-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |