Monomethylphthalat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
374880250
374881000
ACRO374880250EA
109
EUR
ACRO374880250
ACRO374881000
Monomethylphthalat 98%
Monomethylphthalat
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 81…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002466 CAS-Nummer: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |