6-Brompiperonal
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Brom-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
011589-10G
011589-100G
FLUO011589-10GEA
165
EUR
FLUO011589-10G
FLUO011589-100G
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel:
C₈H₅BrO₃ Molecular Weight: 229.03 g/mol |
MDL:
MFCD00022952 CAS-Nummer: 15930-53-7 |