6-Methoxy-1-indanon
Lieferant: FLUOROCHEM
012751-1G 012751-25G 012751-5G
FLUO012751-1GEA 36.9 EUR
FLUO012751-1G FLUO012751-25G FLUO012751-5G
6-Methoxy-1-indanon
6-Methoxy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108 °C
MDL: MFCD00021232
CAS-Nummer: 13623-25-1