L(+)-Ascorbinsäure
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
1.00468.0100EA 89.8 EUR
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 330 g/l (24 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 176.12 g/mol
Bulk Density 500 - 900 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C