Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
AB109085.0500
AB109085.0100
ABCRAB109085.0500EA
0
EUR
ABCRAB109085.0500
ABCRAB109085.0100
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥99%
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel:
Co(NO₃)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 55…56 °C Dichte: 1,87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149647 CAS-Nummer: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,02469 |