tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kaliumphosphat, Kaliumphosphat tribasisch
0645-100GEA 94 EUR
0645-100G 0645-500G
tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei, Reagenzqualität
tri-Kaliumorthophosphat
Formel: K₃O₄P
Molecular Weight: 212.27 g/mol
Schmelzpunkt: 1340
Dichte: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036295
CAS-Nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%