(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
012705-1G 012705-5G
FLUO012705-1GEA 45.9 EUR
FLUO012705-1G FLUO012705-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8 II