5-Amino-2-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-6-picolin, 6-Methyl-3-pyridylamin, 5-Amino-2-picolin
012721-1G
012721-5G
FLUO012721-1GEA
31.1
EUR
FLUO012721-1G
FLUO012721-5G
5-Amino-2-methylpyridin
5-Amino-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol |
MDL:
MFCD00833389 CAS-Nummer: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |