7-Methoxyindol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
012717-1G 012717-5G
FLUO012717-1GEA 42.9 EUR
FLUO012717-1G FLUO012717-5G
7-Methoxyindol
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1