Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft

25058.3000 25058.4000 25058.5400
KRAF25058.3000EA 70.4 EUR
KRAF25058.3000 KRAF25058.4000 KRAF25058.5400
Zinksulfat 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161.45 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.45
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
Merck Index: 12,10293

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR