4'-Methylacetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Ethansäure(4-methylphenyl)amid, N-(4-Methylphenyl)acetamid
RH01049.250
RH01049.1
CHMPRH01049.250EA
0
EUR
CHMPRH01049.250
MAYBRH01049.1
4'-Methylacetanilid
4'-Methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,19 g/mol Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 145…148 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008677 CAS-Nummer: 103-89-9 EINECS: 203-155-4 Merck Index: 13,00076 |