3'-Aminoacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethansäure(3-aminophenyl)amid, N-(3-Aminophenyl)acetamid
XBX00314.250
XBX00314.1
MAYBXBX00314.250EA
0
EUR
MAYBXBX00314.250
MAYBXBX00314.1
3'-Aminoacetanilid
3'-Aminoacetanilid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 84…86 °C |
MDL:
MFCD00025229 CAS-Nummer: 102-28-3 EINECS: 203-021-5 |