4'-Aminoacetanilid

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Ethansäure(4-aminophenyl)amid, N-(4-Aminophenyl)acetamid

BTB06457.250 BTB06457.1
CHMPBTB06457.250EA 0 EUR
CHMPBTB06457.250 MAYBBTB06457.1
4'-Aminoacetanilid
4'-Aminoacetanilid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007853
CAS-Nummer: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Merck Index: 13,00410

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR