Metacetamol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilid, N-Acetyl-3-aminophenol, Ethansäure(3-hydroxyphenyl)amid
RH01842.250
RH01842.1
CHMPRH01842.250EA
0
EUR
CHMPRH01842.250
MAYBRH01842.1
Metacetamol
Metacetamol
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002263 CAS-Nummer: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...