2'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Acetamidobenzotrifluorid
SPB06386.1
SPB06386.10
SPB06386.50
MAYBSPB06386.1EA
0
EUR
MAYBSPB06386.1
MAYBSPB06386.10
MAYBSPB06386.50
2'-(Trifluormethyl)acetanilid
2'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO |
MDL:
MFCD00013555 CAS-Nummer: 344-62-7 EINECS: 206-453-2 |