2'-Fluoracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-(2-Fluorphenyl)acetamid
SPB06387.1 SPB06387.10 SPB06387.50
MAYBSPB06387.1EA 0 EUR
MAYBSPB06387.1 MAYBSPB06387.10 MAYBSPB06387.50
2'-Fluoracetanilid
2'-Fluoracetanilid
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,16 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 81 °C
MDL: MFCD00000315
CAS-Nummer: 399-31-5
EINECS: 206-916-9