4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(4-(Trifluormethyl)phenyl)acetamid, Ethansäure(4-(trifluormethyl)phenyl)amid, 4-Acetamidobenzotrifluorid
BTB07343.1
BTB07343.10
BTB07343.50
MAYBBTB07343.1EA
0
EUR
MAYBBTB07343.1
MAYBBTB07343.10
MAYBBTB07343.50
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO Molecular Weight: 203.16 g/mol Schmelzpunkt: 208…211 °C |
MDL:
MFCD00013562 CAS-Nummer: 349-97-3 EINECS: 206-495-1 |