4'-Fluoracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethansäure(4-fluorphenyl)amid, N-(4-Fluorphenyl)acetamid
DP01919.1
DP01919.10
DP01919.50
MAYBDP01919.1EA
0
EUR
MAYBDP01919.1
MAYBDP01919.10
MAYBDP01919.50
4'-Fluoracetanilid
4'-Fluoracetanilid
Formel:
C₈H₈FNO Molecular Weight: 153,16 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 154 °C |
MDL:
MFCD00016335 CAS-Nummer: 351-83-7 EINECS: 206-515-9 |