2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
006402-1G 006402-5G 006402-10G
FLUO006402-1GEA 73.1 EUR
FLUO006402-1G FLUO006402-5G FLUO006402-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226.56 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.517 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061154
CAS-Nummer: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8 II