2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006404-1G 006404-5G 006404-10G
FLUO006404-1GEA 31.1 EUR
FLUO006404-1G FLUO006404-5G FLUO006404-10G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Siedepunkt: 190…191 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,499 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061156
CAS-Nummer: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8,II