4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
006414-1G
006414-5G
006414-10G
FLUO006414-1GEA
30.5
EUR
FLUO006414-1G
FLUO006414-5G
FLUO006414-10G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O Molecular Weight: 194.13 g/mol |
MDL:
MFCD00061170 CAS-Nummer: 220227-29-2 |