Lithium-Standardlösung, 1.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C030.2NP.L1 C030.2NP.L25 C030.2NP.L5
ACSDC030.2NP.L1EA 82.2 EUR
ACSDC030.2NP.L1 ACSDC030.2NP.L25 ACSDC030.2NP.L5
Lithium-Standardlösung, 1.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards