4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid, 2-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-2-picolin-N-oxid
OS-7422-5G
OS-7422-25G
OS-7422-100G
COBBOS-7422-5GEA
26
EUR
COBBOS-7422-5G
COBBOS-7422-25G
COBBOS-7422-100G
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 156 °C |
MDL:
MFCD00014625 CAS-Nummer: 5470-66-6 |