4-Nitro-3-picolin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid, 4-Nitro-3-picolin-N-oxid, 3-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid
OS-7541-5G
OS-7541-25G
OS-7541-100G
COBBOS-7541-5GEA
38.2
EUR
COBBOS-7541-5G
COBBOS-7541-25G
COBBOS-7541-100G
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
4-Nitro-3-picolin-N-oxid
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.13 g/mol Schmelzpunkt: 137,5 |
MDL:
MFCD00014626 CAS-Nummer: 1074-98-2 EINECS: 214-050-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |