2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
006423-1G
006423-5G
FLUO006423-1GEA
134
EUR
FLUO006423-1G
FLUO006423-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Molecular Weight: 257.03 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 22 |
MDL:
MFCD00061173 CAS-Nummer: 239087-07-1 |