3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
006426-1G 006426-5G
FLUO006426-1GEA 56 EUR
FLUO006426-1G FLUO006426-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 43 °C (1 mmHg)
MDL: MFCD00061175
CAS-Nummer: 239087-09-3