5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
007925-5G
007925-10G
FLUO007925-5GEA
60.9
EUR
FLUO007925-5G
FLUO007925-10G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Molecular Weight: 257.03 g/mol Siedepunkt: 197 Schmelzpunkt: 22 |
MDL:
MFCD00236290 CAS-Nummer: 239135-48-9 |