3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
009085-1G 009085-5G
FLUO009085-1GEA 0 EUR
FLUO009085-1G FLUO009085-5G
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂ClF₄NO₂
Molecular Weight: 243.54 g/mol
MDL: MFCD00674108
CAS-Nummer: 101646-02-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III