2,4-Dibromthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-dibromo-1,3-thiazole
016251-1G
016251-25G
016251-5G
FLUO016251-1GEA
31.1
EUR
FLUO016251-1G
FLUO016251-25G
FLUO016251-5G
2,4-Dibromthiazol
2,4-Dibromothiazole
Formel:
C₃HBr₂NS Molecular Weight: 242.92 g/mol |
MDL:
MFCD01318994 CAS-Nummer: 4175-77-3 |