4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
013079-25G
013079-5G
FLUO013079-25GEA
150
EUR
FLUO013079-25G
FLUO013079-5G
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Molecular Weight: 273,51 g/mol Siedepunkt: 217…218 °C (1013 hPa) Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03094150 CAS-Nummer: 351003-51-5 UN: 3265 ADR: 8,II |