Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 90% (v/v)/Methanol 10% (v/v) Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

25056.2700 25056.3700
KRAF25056.2700EA 0 EUR
KRAF25056.2700 KRAF25056.3700
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-Propanol 90% (v/v)/Methanol 10% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR