4-Brom-3,5-xylenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Brom-5-hydroxy-3-xylol, 4-Brom-3,5-dimethylphenol
013945-100G 013945-25G
FLUO013945-100GEA 228 EUR
FLUO013945-100G FLUO013945-25G
4-Brom-3,5-xylenol
4-Brom-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201.06 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 116
MDL: MFCD00002315
CAS-Nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8