2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3833-1G
BB-3833-5G
BB-3833-25G
COBBBB-3833-1GEA
0
EUR
COBBBB-3833-1G
COBBBB-3833-5G
COBBBB-3833-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ |
MDL:
MFCD00797335 CAS-Nummer: 182344-18-9 |