o-Tolidin stabilisiert analytisches Reagens
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3'-Dimethylbenzidin, 4,4′-Di-o-toluidin, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl, Diaminoditolyl, 3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin, p,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl, 4,4'-Bi-o-toluidin
Stabilisierung:
Angefeuchtet mit Wasser
36689.01
36689.02
SERA36689.01EA
0
EUR
SERA36689.01
SERA36689.02
o-Tolidin stabilisiert analytisches Reagens
o-Tolidin
Formel:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Siedepunkt: ∼361 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 129…131 °C Dichte: ∼1,234 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014773 CAS-Nummer: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09651 |