3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
007913-5G 007913-25G
FLUO007913-5GEA 67.5 EUR
FLUO007913-5G FLUO007913-25G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
MDL: MFCD00236280
CAS-Nummer: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III